Learn More
Malonate de monoéthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10673205
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1071-46-1
Formule moléculaire C5H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 132.11
Numéro MDL MFCD00020490
Clé InChI HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
CID PubChem 70615
ChEBI CHEBI:86907
Nom IUPAC Acide3-éthoxy-3-oxopropanoïque
SMILES CCOC(=O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mono-Ethyl malonate
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.1190g/mL
Point d’ébullition 106.5°C (3.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5O2CCH2CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 02,IV,188
Gravité spécifique 1.119
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in other solvents
Poids de la formule 132.11
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • mono-Ethyl malonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.