Learn More
Invitrogen™ Monkey Decorin ELISA Kit
Monkey Decorin quantitates monkey Decorin in serum, plasma, supernatant.
692.00€ - 2570.00€
Spécification
Numéro d’adhésion protéoglycane osseuse II ; CSCD ; DC ; Dcn ; protéine DCN ; DCN1C ; Décorine ; préprotéine isoforme de décorine a ; protéoglycane-II de dermatane-sulfate ; protéoglycane-II de dermatane sulfate (décorine) ; protéoglycanes II de dermatan sulfate ; DSPG ; DSPG2 ; mDcn ; PG40 ; PGII ; PGS2 ; PG-S2 ; protéine de noyau de protéoglycane ; lie les fibres de collagène de type I et la TGF-bêta ; décorine ; semblable à la protéoglycane osseuse II ; similaire à la décorine ; SLRR1B ; protéine riche en leucine de petite taille 1 B ; produit protéique sans nom
Plage de dosage 5 à 1 200 pg/ml
Sensibilité du dosage 5 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17125819
Afficher les documents
Invitrogen™
EP22RBX5
5 x 96 tests
2570.00€
1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17174943
Afficher les documents
Invitrogen™
EP22RB
96 dosages
692.00€
96 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
Description
Monkey Decorin quantitates monkey Decorin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey Decorin.
La décorine fait partie de la petite famille des protéoglycanes riches en leucine (SLRP) ainsi que le biglycane. Dans la région interterritoriale du cartilage, la décorine interagit avec le collagène et d’autres protéines de la matrice afin de réguler la matrice cartilagineuse. Il a été démontré qu’elle interagit avec la fibronectine, la thrombospondine, le C1q, le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) et le TGF-b. On pense que la décorine joue également un rôle dans le cycle cellulaire des chondrocytes. Le fragment néoépitope décorine a une séquence de PKTLQE, il est généré par le clivage MMP-3 ou ADAMTS-4 au niveau Glu154-Leu155 de la protéine capsidée de la décorine.
Spécification
Spécification
protéoglycane osseuse II ; CSCD ; DC ; Dcn ; protéine DCN ; DCN1C ; Décorine ; préprotéine isoforme de décorine a ; protéoglycane-II de dermatane-sulfate ; protéoglycane-II de dermatane sulfate (décorine) ; protéoglycanes II de dermatan sulfate ; DSPG ; DSPG2 ; mDcn ; PG40 ; PGII ; PGS2 ; PG-S2 ; protéine de noyau de protéoglycane ; lie les fibres de collagène de type I et la TGF-bêta ; décorine ; semblable à la protéoglycane osseuse II ; similaire à la décorine ; SLRR1B ; protéine riche en leucine de petite taille 1 B ; produit protéique sans nom
5 pg/ml
ELISA
Lecteur de microplaques colorimétriques
<10%
HRP
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl
Décorine
4 h 45 min
5 à 1 200 pg/ml
Biotine
Plasma, Sérum, Surnageant
<12%
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
Usage exclusivement réservé à la recherche
2°C à 8°C
1 h 20 min