Learn More
Gibco™ Monkey (cynomolgus) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Male
Hépatocytes cryoconservés de singe (cynomolgus) traçables, mâles
Marque:  Gibco™ MKCP10
Code produit. 18795505
  • 1212.00€ / 1.50mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ces hépatocytes de singe Cynomolgus mâle cryoconservés traçables ont été caractérisés pour les activités enzymatiques de métabolisation des médicaments de phase I et de phase II.
Cellules par flacon : 4 à 8 millions
Obtenez les résultats dont vous avez besoin avec les hépatocytes GIBCO
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées, des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité à tirer des corrélations in vitro⁄in vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation stricts vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé pour :
  • Activités enzymatiques de phases I et II
  • Morphologie adéquate
  • Viabilités généralement > 75 %
  • Pouvoir d’adhérence
  • Formation et intégrité des monocouches
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    Liens connexes :
    En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés
    En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes ,
    Remarque :
    ces produits nécessitent une expédition dans des flacons Dewar LN2. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Conserver dans un flacon Dewar de cryostockage ou à -135°C.
    Cryoconservé
    Singe
    4 à 8 x 10^6
    Hépatocytes
    Hépatocytes
    Mâle
    Donneur unique
    Gibco™
    1 flacon