Learn More
Acide molybdique, MoO 3 85 % min, Thermo Scientific Chemicals
44.00€ - 665.00€
Identifiants chimiques
CAS 7782-91-4
Formule moléculaire H2MoO4
Poids moléculaire (g/mol) 161.96
Numéro MDL MFCD00036287
Clé InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
CID PubChem 82208
ChEBI CHEBI:25371
Nom IUPAC dioxomolybdenumdiol
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11468813
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10537.22
100 g
44.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11478813
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10537.36
500 g
164.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11488813
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10537.0E
2500 g
665.00€
2500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide molybdique est utilisé comme précurseur dans la production de molybdate d’ammonium tétrahydraté et de sulfure de molybdène(IV). Le mélange d’acide molybdique et d’acide sulfurique concentré est appelé réactif de Froehde et trouve son application en chimie analytique pour la détection des alcaloïdes.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde d’ammonium dilué, l’alcali et l’ammoniac. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
7782-91-4
161.96
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
82208
dioxomolybdenumdiol
H2MoO4
MFCD00036287
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
CHEBI:25371
O[Mo](O)(=O)=O
Spécification
Molybdic acid
H2MoO4
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
dioxomolybdenumdiol
82208
MoO3 85% min
7782-91-4
MFCD00036287
Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water.
O[Mo](O)(=O)=O
161.96
CHEBI:25371
3.1
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P501c
H319-H335-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-970-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Molybdic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: molybdic acid