Learn More
Acide molybdique, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
63.30€ - 222.00€
Identifiants chimiques
CAS 7782-91-4
Formule moléculaire H2MoO4
Poids moléculaire (g/mol) 161.96
Numéro MDL MFCD00036287
Clé InChI VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
CID PubChem 82208
ChEBI CHEBI:25371
Nom IUPAC Dihydroxy(dioxo)molybdène
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10676982
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
213621000
100 g Flacon en plastique
63.30€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10686982
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
213625000
500 g Flacon en plastique
222.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Identifiants chimiques
7782-91-4
161.96
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
82208
Dihydroxy(dioxo)molybdène
H2MoO4
MFCD00036287
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
CHEBI:25371
O[Mo](O)(=O)=O
Spécification
Molybdic acid
7782-91-4
Poudre
MFCD00036287
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Dihydroxy(dioxo)molybdène
82208
161.96
Analytique
3.1000g/mL
p.a.
Du blanc au jaune
H2MoO4
15, 6326
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh,h2so4 and fixed alkalies
O[Mo](O)(=O)=O
161.96
CHEBI:25371
≥85% (MoO3)
3.1
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-970-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • ''Molybdic acid''
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.