Learn More
Acide molybdique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molybdic acid |
Note relative au nom | For Analysis ACS |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 2.5 kg |
Merck Index | 15,6326 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh, h2so4 and fixed alkalies |
Poids de la formule | 161.96 |
Pourcentage de pureté | ≥85.0% (MoO3) |
Qualité | Réactif ACS |