Learn More
Fil de molybdène, 1,6 mm (0,063 po) de diamètre, recuit, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11309468
Fil de molybdène, 1,6 mm (0,063 po) de diamètre, recuit, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309468
5 m
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Code produit. 11309468
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043311.G5
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum wire
Note relative au nom 1.6mm (0.063 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 m
Pourcentage de pureté 99.95%
Poids ≈20.5g/m
Forme Câble
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR28B043 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2025 Catalog Number043311.G1,043311.G5,043311.G9
Numéro de lotF04L13 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043311.G1,043311.G5,043311.G9
Numéro de lotJ21Q109 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043311.G1,043311.G5,043311.G9
Numéro de lotN12G050 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043311.G1,043311.G5,043311.G9
Numéro de lotM12B057 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043311.G1,043311.G5,043311.G9
Nom du produit
Fil de molybdène, 1,6 mm (0,063 po) de diamètre, recuit, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals >