Learn More
Oxyde bis(2,4-pentanedionate) de molybdène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.00€ - 206.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17524-05-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14MoO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 326.17 |
Numéro MDL | MFCD00011506 |
Clé InChI | SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L |
Synonyme | Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI); Molybdenyl acetylacetonate |
Nom IUPAC | dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) |
SMILES | O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11309638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044140.04 |
2 g |
31.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044140.09 |
10 g | N/A | ||||||
11389628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044140.18 |
50 g |
206.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Forms a functional model compound for the study of oxotransferase molybdenum enzymes. Mild catalyst for the deprotection of acetals in high yield. Catalyzes high yield oxidation of secondary alcohols to ketones with sodium percarbonate and phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
17524-05-9 | |
326.17 | |
SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L | |
dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) |
C10H14MoO6 | |
MFCD00011506 | |
Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI); Molybdenyl acetylacetonate | |
O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Specifications
Molybdenum (VI) oxide bis (2,4-pentanedionate) | |
17524-05-9 | |
Poudre | |
MFCD00011506 | |
SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L | |
dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) | |
326.16 | |
Air Sensitive |
∼185°C (decomposition) | |
Jaune | |
C10H14MoO6 | |
Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI); Molybdenyl acetylacetonate | |
O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
326.17 | |
99% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 241-522-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only