Learn More
Oxyde de molybdène(VI), 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
70.20€ - 670.00€
Identifiants chimiques
CAS 1313-27-5
Formule moléculaire MoO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.95
Numéro MDL MFCD00003469
Clé InChI JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
CID PubChem 14802
ChEBI CHEBI:30627
Nom IUPAC trioxomolybdène
SMILES O=[Mo](=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11311898
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011837.22
100 g
70.20€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11321898
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011837.36
500 g
229.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11331898
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011837.A3
2 kg
670.00€
2kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable molybdenum oxide for the electrochromic applications and used as a catalyst in oil industries. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap n-type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties. It has been widely investigated as a smart material for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials. Molybdenum(VI) oxide (MoO3) is employed as an adhesive between enamels and metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1313-27-5
143.95
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
14802
trioxomolybdène
MoO3
MFCD00003469
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
CHEBI:30627
O=[Mo](=O)=O
Spécification
1155°C (sublimation)
795°C
Blanc
99.95% (metals basis)
MFCD00003469
Barely soluble in water; soluble in base.
O=[Mo](=O)=O
143.95
CHEBI:30627
Odorless
4.692 g/cm3 at 20°C
Molybdenum(VI) oxide
1313-27-5
Poudre sublimée
MoO3
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
trioxomolybdène
14802
143.94
White to gray powder
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H335-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-204-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4725000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Molybdenum(VI) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.