Learn More
Chlorure de molybdène(V), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
54.97€ - 270.35€
Identifiants chimiques
CAS 10241-05-1
Formule moléculaire Cl5Mo
Poids moléculaire (g/mol) 273.20
Numéro MDL MFCD00003467
Clé InChI GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Synonyme molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
CID PubChem 61497
ChEBI CHEBI:30635
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10144070
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
197080100
10 g Flacon en verre
54.97€
10g
10002550
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
197081000
100 g Flacon en verre
270.35€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Identifiants chimiques
10241-05-1
273.20
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
61497
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Cl5Mo
MFCD00003467
molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
CHEBI:30635
Spécification
268°C
194°C
10241-05-1
94.0
Cristaux fins ou poudre cristalline
Cl5Mo
MFCD00003467
06,412; 01,1015; 02,365; 03,250; 04,428; 05,587; 06,519; 08,443; 09,414; 11,471; 12,434; 13,273; 04,99; 16,95
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in dry ether,dry alcohol and other,organic solvents
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
273.20
CHEBI:30635
95%
Molybdenum(V) chloride
98%
Noir à bleu ou vert-noir
100.0
94% min. (Argentometry)
MoCl5
2508
molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
pentachloromolybdène
61497
273.2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-575-3
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4690000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Molybdenum(V) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.