Learn More
Solution étalon métallique de molybdène 1000 ppm, pour ICP, solution HN3 0,1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 500 mL |
Numéro MDL | 3465 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution étalon métallique de molybdène 1000 ppm, pour ICP, solution HN3 0,1 M, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu