Learn More
Solution de molybdène en métal standard 1000 ppm, pour AAS, solution HNO 3 0,1 M, Fisher Chemical
Code produit. 10691183
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Identifiants chimiques
Numéro MDL 3465
Spécification
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 100 mL
Couleur Incolore
Forme physique Liquide