missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Solution de molybdène pour ICP 10 g/l matrice NH3, Fisher Chemical™ Code produit.: 12957203
compliance-icons compliance-icons

Solution de molybdène pour ICP 10 g/l matrice NH3, Fisher Chemical™

Code produit. 12957203
500 mL, Flacon
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12957203

Marque: Fisher Chemical S 334 500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.

Spécification

Conditionnement Flacon
Quantité 500 mL
Concentration 10±0.02 g/L
Type Étalons de spectrométrie de masse
Élément Mo
Solvent or Matrix NH3
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for ICP. Molybdenum (Mo) 10000mg/l in NH3 4%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Solution de molybdène pour ICP 10 g/l matrice NH3, Fisher Chemical™ >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis