Learn More
Siliciure de molybdène, Mo 61 % min, généralement 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
86.13€ - 301.50€
Identifiants chimiques
CAS 12136-78-6
Formule moléculaire MoSi2
Poids moléculaire (g/mol) 152.12
Numéro MDL MFCD00151535
Clé InChI YXTPWUNVHCYOSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum disilicide, molybdenum silicide, ms silicide, molybdenum-silicide, molybdenum silicide, mo5si3, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
CID PubChem 6336985
Nom IUPAC bis($l^{2}-silanylidène)molybdène
SMILES [Si]=[Mo]=[Si]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11347257
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011549.18
50 g
86.13€
50g
11357257
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011549.30
250 g
301.50€
250g
Description
Description
In electrical resistors, in protective coatings at high temperatures, and in engine parts in space vehiclesMolybdenum silicide is used in electric furnaces, glass, steel, electronics and ceramics industries. It finds application in heat treatment materials. It is also used in microelectronics as a contact material. Further, it serves as a dry lubricant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans les résistances électriques, les revêtements protecteurs à haute température et les pièces de moteur des véhicules spatiaux
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-231-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Siliciure de molybdène, Mo 61 % min, généralement 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals