Learn More
Plaque de molybdène, 2,5 mm (0,098 po) d’épaisseur, 99,95 % (base métal), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11305739
Plaque de molybdène, 2,5 mm (0,098 po) d’épaisseur, 99,95 % (base métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305739
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Code produit. 11305739
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010047.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum plate
Note relative au nom 2.5mm (0.098 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 x 50 mm
Pourcentage de pureté 99.95%
Poids ≈64g/50x50mm
Forme Plaque
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM13L001 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number010047.GH,010047.FI,010047.HP
Numéro de lotY25K014 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog Number010047.GH,010047.FI,010047.HP
Numéro de lotY19F014 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010047.GH,010047.FI,010047.HP
Numéro de lotY13F065 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010047.GH,010047.FI,010047.HP
Numéro de lotG19X023 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010047.GH,010047.FI,010047.HP
Nom du produit
Plaque de molybdène, 2,5 mm (0,098 po) d’épaisseur, 99,95 % (base métal), Thermo Scientific Chemicals >