Learn More
Solution étalon de plasma de molybdène, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11358997
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Code produit. 11358997
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038719.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum
Note relative au nom plasma standard solution, Mo 1000μg/mL
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Quantité 50 mL