Learn More
Molybdène, solution étalon de plasma, Specpure™, Mo 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Molybdenum |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 50 mL |
Conditionnement | Flacon en plastique |