Learn More
Granulés de molybdène, 99,7 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11376688
Granulés de molybdène, 99,7 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376688
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Code produit. 11376688
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013242.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Env. 12,5 x 18 x 25 mm, pressé à chaud, densité d’env. 8,0 g/cm3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum
Couleur Gris
Note relative au nom Hot Pressed
Aspect Dark gray pellet
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotI28L05 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number013242.A3,013242.36,013242.22,013305.CC
Numéro de lotK20L44 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number013242.A3,013242.36,013242.22,013305.CC
Numéro de lotB19M44 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number013242.A3,013242.36,013242.22,013305.CC
Numéro de lotJ28Z015 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number013242.A3,013242.36,013242.22,013305.CC
Numéro de lotC24X029 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number013242.A3,013242.36,013242.22,013305.CC
Nom du produit
Granulés de molybdène, 99,7 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals >