Learn More
Séléniure de molybdène(IV), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
89.30€ - 309.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12058-18-3 |
---|---|
Formule moléculaire | MoSe2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.892 |
Numéro MDL | MFCD00014216 |
Clé InChI | MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | molybdenum diselenide, molybdenum selenide, molybdenum iv selenide, diselanylidenemolybdenum, bis selanylidene molybdenum, molybdenum diselenide, crystal, molybdenum iv selenide trace metals basis 5g |
CID PubChem | 82894 |
Nom IUPAC | bis(sélanylidène)molybdène |
SMILES | [Se]=[Mo]=[Se] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11302208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013112.06 |
5 g |
89.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11312208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013112.14 |
25 g |
309.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Molybdenum(IV) selenide is used in transistors and photodetectors. It is also used as a solid lubricant. Further, it is used in piezoelectric and solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12058-18-3 | |
253.892 | |
MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N | |
82894 | |
[Se]=[Mo]=[Se] |
MoSe2 | |
MFCD00014216 | |
molybdenum diselenide, molybdenum selenide, molybdenum iv selenide, diselanylidenemolybdenum, bis selanylidene molybdenum, molybdenum diselenide, crystal, molybdenum iv selenide trace metals basis 5g | |
bis(sélanylidène)molybdène |
Spécification
Molybdenum(IV) selenide | |
12058-18-3 | |
Poudre | |
MoSe2 | |
molybdenum diselenide, molybdenum selenide, molybdenum iv selenide, diselanylidenemolybdenum, bis selanylidene molybdenum, molybdenum diselenide, crystal, molybdenum iv selenide trace metals basis 5g | |
MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N | |
bis(sélanylidène)molybdène | |
82894 | |
Odorless | |
6g/cm3 |
>1200°C | |
Gris | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD00014216 | |
Insoluble in water. | |
[Se]=[Mo]=[Se] | |
253.892 | |
253.87 | |
Dark gray powder |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-027-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only