Learn More
Oxyde de molybdène(IV), 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
49.50€ - 140.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18868-43-4 |
---|---|
Formule moléculaire | MoO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.948 |
Numéro MDL | MFCD00014223 |
Clé InChI | QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | molybdenum dioxide, molybdenum iv oxide, molybdenum oxide, molybdenum iv oxide trace metals basis 25g, mm4 |
CID PubChem | 29320 |
Nom IUPAC | dioxomolybdène |
SMILES | O=[Mo]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11408640
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
048117.14 |
25 g |
49.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498630
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
048117.22 |
100 g |
140.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Molybdenum(IV) oxide is used to catalyze the dehydrogenation of alcohols. It is also used as an intermediates and processing aids. It finds application in the manufacture of molybdenum nano-wires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
18868-43-4 | |
127.948 | |
QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N | |
29320 | |
O=[Mo]=O |
MoO2 | |
MFCD00014223 | |
molybdenum dioxide, molybdenum iv oxide, molybdenum oxide, molybdenum iv oxide trace metals basis 25g, mm4 | |
dioxomolybdène |
Spécification
Molybdenum (IV) oxide | |
Marron à noir | |
99% (metals basis) | |
MoO2 | |
molybdenum dioxide, molybdenum iv oxide, molybdenum oxide, molybdenum iv oxide trace metals basis 25g, mm4 | |
O=[Mo]=O | |
127.948 | |
127.94 | |
Odorless |
18868-43-4 | |
Poudre | |
(Base des métaux) | |
MFCD00014223 | |
QXYJCZRRLLQGCR-UHFFFAOYSA-N | |
dioxomolybdène | |
29320 | |
99% | |
6.47 g/mL |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des vêtements et des gants de protection adaptés.En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire approprié.
H301-H332-H319-H335 :Toxique en cas d’ingestion.Nocif par inhalation.Provoque une sévère irritation des yeux.Peut irriter les voies respiratoires.
missing translation for 'einecsNumber' : 242-637-9
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4688000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only