Learn More
Chlorure de molybdène(III), 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
91.60€ - 360.00€
Identifiants chimiques
CAS 13478-18-7
Formule moléculaire Cl3Mo
Poids moléculaire (g/mol) 202.3
Numéro MDL MFCD00014214
Clé InChI ZSSVQAGPXAAOPV-UHFFFAOYSA-K
Synonyme molybdenum trichloride, molybdenum iii chloride, molybdenum chloride mocl3, mocl3, trichloridomolybdenum, acmc-1bwlx, molybdenum 3+ chloride
CID PubChem 83515
ChEBI CHEBI:30626
Nom IUPAC Trichloromolybdène
SMILES Cl[Mo](Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11321569
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014034.04
2 g
91.60€
2g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11331569
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
014034.09
10 g
360.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Molybdenum(III) chloride reacts with tetrahydrothiophene to form complexes, which catalyze the polymerization and cyclotrimerization of alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13478-18-7
202.3
ZSSVQAGPXAAOPV-UHFFFAOYSA-K
83515
Trichloromolybdène
Cl3Mo
MFCD00014214
molybdenum trichloride, molybdenum iii chloride, molybdenum chloride mocl3, mocl3, trichloridomolybdenum, acmc-1bwlx, molybdenum 3+ chloride
CHEBI:30626
Cl[Mo](Cl)Cl
Spécification
Molybdenum(III) chloride
13478-18-7
Poudre
Cl3Mo
UN3260
Soluble in nitric acid and sulfuric acid. Insoluble in water and dilute hydrochloric acid. Slightly soluble in ethanol and diethyl ether.
Cl[Mo](Cl)Cl
202.3
CHEBI:30626
99.5%
Air and moisture sensitive
(decomposition)
Rouge
(Base des métaux)
MFCD00014214
molybdenum trichloride, molybdenum iii chloride, molybdenum chloride mocl3, mocl3, trichloridomolybdenum, acmc-1bwlx, molybdenum 3+ chloride
ZSSVQAGPXAAOPV-UHFFFAOYSA-K
Trichloromolybdène
83515
202.32
Acidic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-775-9
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4681400
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon