Learn More
Feuille de métal en molybdène, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328918
Click to view available options
Quantité:
100 x 150 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum foil
Note relative au nom 0.127mm (0.005 in.) thick, Hard
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 150 x 300 mm
Pourcentage de pureté 99.95%
Poids ≈19.5g/100x150mm
Forme Feuille