Learn More
Feuille de métal en molybdène, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15457345
Feuille de métal en molybdène, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15457345
100 x 100 mm
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Code produit. 15457345
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046943.GH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum foil
Note relative au nom 0.05mm (0.002 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 x 100 mm
Pourcentage de pureté 99.95%
Poids ≈5.1g/100x100mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ20I041 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2022 Catalog Number046943.GH,046943.HX,046943.HW
Numéro de lotY03I042 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2022 Catalog Number046943.GH,046912.18,046912.09
Numéro de lotP15I019 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number046943.GH,046943.HX,046943.HW
Numéro de lotQ18D002 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number046943.GH,046943.HX,046943.HW
Numéro de lotJ04X064 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number046943.GH,046943.HX,046943.HW
Nom du produit
Feuille de métal en molybdène, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals >