Learn More
Carbure de molybdène, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
126.63€ - 560.79€
Identifiants chimiques
CAS 12069-89-5
Formule moléculaire CMo2
Poids moléculaire (g/mol) 203.91
Numéro MDL MFCD00014218
Clé InChI QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimolybdenum carbide, methane dimolybdenum, molybdenum carbide mo2c, molybdenum carbide trace metals basis 100g
Nom IUPAC (molybdeniomethylidene)molybdenum
SMILES [Mo]=C=[Mo]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11316588
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012192.22
100 g
126.63€
100g
11306588
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012192.36
500 g
560.79€
500g
Description
Description
Molybdenum carbide is used in the production of solid molybdenum carbide grades of hard metal in the manufacture of mixed crystal. It used as coating material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12069-89-5
203.91
QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
(molybdeniomethylidene)molybdenum
CMo2
MFCD00014218
dimolybdenum carbide, methane dimolybdenum, molybdenum carbide mo2c, molybdenum carbide trace metals basis 100g
[Mo]=C=[Mo]
Spécification
Molybdenum carbide
12069-89-5
White powder
99.5% (metals basis)
MFCD00014218
Insoluble in water.
[Mo]=C=[Mo]
203.91
Odorless
Blanc
2687°C
8.9g/cm3 at 20°C
CMo2
dimolybdenum carbide, methane dimolybdenum, molybdenum carbide mo2c, molybdenum carbide trace metals basis 100g
QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
(molybdeniomethylidene)molybdenum
203.91
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-115-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante