Learn More
Tamis moléculaires, 5A, granulés de 3-4 mm (0,12-0,16 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11347758
Tamis moléculaires, 5A, granulés de 3-4 mm (0,12-0,16 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347758
5 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Code produit. 11347758
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033551.A7
Demander un format en vrac ou personnalisé
Molecular sieves, 5A, 3-4mm (0.12-0.16in) dia. Pellets is used as an sorbent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69912-79-4
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.14
Numéro MDL MFCD00147627
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 5A
Couleur Marron
Note relative au nom 3 to 4mm (0.12 to 0.16 in.) dia. pellets
Sensibilité Hygroscopic
Quantité 5 kg
Forme physique Culot
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY03G048 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2023 Catalog Number033551.A7,033551.A1
Numéro de lotS11G014 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number033551.A7,033551.A1
Numéro de lotF27X048 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number033551.A7,033551.A1
Numéro de lotB07T015 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number033551.A7,033551.A1
Numéro de lotM21C017 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number033551.A7,033551.A1
Nom du produit
Tamis moléculaires, 5A, granulés de 3-4 mm (0,12-0,16 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals >