Learn More
Tamis moléculaires 4 A, 10à 18 mailles, Thermo Scientific Chemicals
78.49€
Identifiants chimiques
CAS | 70955-01-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H25FN2O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 440.42 |
Numéro MDL | MFCD00131613 |
Clé InChI | FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N |
CID PubChem | 73906282 |
Nom IUPAC | acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque |
SMILES | COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10542261
|
Thermo Scientific Acros
264755000 |
500 g | Flacon en verre |
78.49€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10013350
|
Thermo Scientific Acros
264750050 |
5 kg | Récipient en plastique |
N/A
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchageIdentifiants chimiques
70955-01-0 | |
440.42 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque |
C20H25FN2O8 | |
MFCD00131613 | |
73906282 | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Spécification
Molecular sieves 4A | |
680 to 760g/L | |
> 20% (50% rH, 20°C, 24 h) | |
Granulés | |
MFCD00131613 | |
COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC | |
440.42 |
Beige | |
< 1.5% (550°C, 2 hrs.) | |
70955-01-0 | |
C20H25FN2O8 | |
FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N | |
acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque | |
73906282 |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC