Learn More
Tamis moléculaires, 3A, poudre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11434657
Tamis moléculaires, 3A, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434657
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Code produit. 11434657
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21165.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Molecular sieves, 3A is used as a desiccant in petroleum and chemical industries. It is useful for drying unsaturated hydrocarbons such as ethylene, propylene and butadiene. It is also used in the removal of water from ethanol. It finds application in the drying of certain chemicals namely ethanol, refrigerants and natural gas. It plays an important role in selective adsorption of water in insulated glass (IG) and polyurethane. It has been considered as a general-purpose drying agent in polar and non polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308080-99-1
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.135
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves
Note relative au nom 3A
Sensibilité Hygroscopic
Quantité 250 g
Forme physique Poudre
Informations sur la solubilité Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253040 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/12/2024 Catalog NumberB21165.30,B21165.0I,B21165.0B
Numéro de lot10237905 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/01/2023 Catalog NumberB21165.30,B21165.0I,B21165.0B
Numéro de lot10231106 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog NumberB21165.30,B21165.0I,B21165.0B
Numéro de lot10244107 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog NumberB21165.30,B21165.0I,B21165.0B
Numéro de lot10219951 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB21165.30,B21165.0I,B21165.0B
Nom du produit
Tamis moléculaires, 3A, poudre, Thermo Scientific Chemicals >