Learn More
Tamis moléculaires, 3A, poudre, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molecular sieves, 3Å |
Couleur | Blanc |
Densité | >2g/cm3 |
Conditionnement | Flacon poly |
Porosité | 3Å |
Quantité | 1 kg |
Forme physique | Poudre |
Point de fusion | >400°C |
Formule linéaire | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |