Learn More
Tamis moléculaires 3A, poudre <50 microns, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Molecular sieves 3A |
Couleur | Sans désignation |
pH | 11.4 (10% max. aq. suspension) |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Granulométrie | 500 Micron Max. |
Eau résiduelle | < 1.5% (550°C, 2 hrs.) |
Adsorption de l’eau | > 22% (50%rH, 20°C, 24h) |
Quantité | 10 kg |
Forme physique | Poudre ou cristaux |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. |