Learn More
Tamis moléculaires 3A, poudre <50 microns, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10249163
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308080-99-1
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.135
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 3A
Couleur Sans désignation
pH 11.4 (10% max. aq. suspension)
Conditionnement Récipient en plastique
Granulométrie 500 Micron Max.
Eau résiduelle < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Adsorption de l’eau > 22% (50%rH, 20°C, 24h)
Quantité 2.5 kg
Forme physique Poudre ou cristaux
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.