Learn More
Tamis moléculaires 3A, deutérés, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Agent de séchage
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Molecular sieves 3A, deuterated |
| Couleur | Beige |
| Pureté isotopique | 99.8% min. (atom D) |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Granulés |