Learn More
Tamis moléculaire de type 4A, technique, microbilles de 2,5-5,0 mm (4-8 mailles), Fisher Chemical
203.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Spécification
Couleur | Beige |
pH | 11 |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 2.5 kg |
Forme physique | Solide |