Learn More
Tamis moléculaire de type 3A, technique, microbilles de 1,6 à 2,5 mm (calibre 8 à 12), Fisher Chemicals™
AlNaO6Si2, numéro CAS-308080-99-1, 500 g, beige, URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N, aluminium ; sodium ; dioxido(oxo)silane, 131613, 202.135, Récipient de poudre en plastique, solide, 19758701, [O-][Si](-O)[O-].[O-][Si](-O)[O-].[Na+].[Al+3]
Marque: Fisher Chemical MS/1010/53
58.58 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : CAS : 70955-01-0 Poids : 0.50000kg
Description
AlNaO6Si2, numéro CAS-308080-99-1, 500 g, beige, URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N, aluminium ; sodium ; dioxido(oxo)silane, 131613, 202.135, Récipient de poudre en plastique, solide, 19758701, [O-][Si](-O)[O-].[O-][Si](-O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spécification
Beige | |
500 g | |
308080-99-1 | |
MFCD00131613 | |
[O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3] | |
202.135 |
Récipient de poudre en plastique | |
Solide | |
AlNaO6Si2 | |
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane | |
19758701 |