Learn More
Tamis moléculaire pour déperox/déshydratation, Honeywell™ Fluka™
Billes, pour la déperoxydation et le séchage des solvants
208.26€ - 634.62€
Spécification
Conditionnement Flacon poly
Nom chimique ou matériau Molecular Sieve Deperox/Dehydrate Fluka for the deperoxidation and drying of solvents
CAS 10124-43-3, 1318-02-1
Numéro UN UN3077
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15676730
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Fluka
69805-250G
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15666730
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Fluka
69805-1KG
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Flacon poly
Molecular Sieve Deperox/Dehydrate Fluka for the deperoxidation and drying of solvents
10124-43-3, 1318-02-1
UN3077
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P261-P280-P284-P304 + P340-P308 + P313
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
Identifiant produit
  • Molecular Sieve Deperox/Dehydrate Fluka
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: cobalt sulfate, Zeolite, cuboidal