missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tamis moléculaire pour déshydratation avec indicateur pour le séchage des gaz, billes, Honeywell™ Fluka™
Billes, avec indicateur pour le séchage des gaz
140.17€ - 669.19€
Spécification
Densité | 2g/cm |
---|---|
Porosité | 4 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Nom chimique ou matériau | Molecular Sieve Dehydrate Fluka With Indicator For Drying Gases |
CAS | 1318-02-1, 10124-43-3 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15632930
|
Honeywell Fluka
28211-250G |
250 g | Bouteille en verre | ||||||
15622930
|
Honeywell Fluka
28211-1KG |
1 kg | Bouteille en verre |
669.19€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
2g/cm | |
Bouteille en verre | |
1318-02-1, 10124-43-3 |
4 | |
Molecular Sieve Dehydrate Fluka With Indicator For Drying Gases | |
NONH for all modes of transport |