Learn More
Invitrogen™ Coloration d’acides nucléiques orange SYTOX™ - Solution de 5 mM dans du DMSO
Description
Le colorant orange SYTOX colore les acides nucléiques dans les cellules ayant des membranes compromises. Cette coloration est beaucoup plus brillante que l’iodure de propidium (P-1304). Solution de 5 mM dans du DMSO.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de l’atténuation, coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 547 nm |
| Type de colorant | Perméant aux cellules |
| Format | Tube(s) |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Quantité | 250 μl |
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Émission | 570 nm |
| Afficher plus |