Learn More
Invitrogen™ Coloration pour gel de protéines rubis SYPRO™
Les colorants de gel protéique SYPRO sont des colorants fluorescents sensibles et faciles à utiliser pour les protéines totales séparées par l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE).
208.00€ - 2085.00€
Spécification
Emplacement de détection | Détection sur gel |
---|---|
Méthode de détection | Fluorescence |
Type de produit | Coloration sur gel des protéines |
Gamme de produits | SYPRO™ |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Description | Excitation / émission | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Excitation / émission | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10338542
|
Invitrogen™
S6650 |
Coloration de gel protéique SYPRO™ Orange (5 000X dans du DMSO), 500 μl | 300, 470/570 nm |
421.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11510746
|
Invitrogen™
S6651 |
Coloration de gel protéique SYPRO™ Orange (5 000X dans du DMSO), 10 x 50 μl | 300, 470/570 nm |
497.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10348062
|
Invitrogen™
S12010 |
Coloration de gel protéique SYPRO™ Tangerine (5 000X dans du DMSO), 500 μl | 300, 490/640 nm |
411.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10358542
|
Invitrogen™
S6653 |
Coloration de gel protéique SYPRO™ Red (5 000X dans du DMSO), 500 μl | 300, 550/630 nm |
433.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11520746
|
Invitrogen™
S6654 |
Coloration de gel protéique SYPRO™ Red (5 000X dans du DMSO), 10 x 50 μl | 300, 550/630 nm |
459.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11486337
|
Invitrogen™
S12001 |
Coloration de gel protéique SYPRO™ Ruby (1X), 200 ml | 280, 450/610 nm |
208.00€
200mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10227202
|
Invitrogen™
S12000 |
Coloration de gel protéique SYPRO™ Ruby (1X), 1 L | 280, 450/610 nm |
564.00€
1L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11560666
|
Invitrogen™
S21900 |
Coloration de gel protéique SYPRO™ Ruby (1X), 5 L | 280, 450/610 nm |
2085.00€
5L |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
18795435
|
Invitrogen™
S12000X3 |
SYPRO™ Ruby Protein Gel Stain (1X), 3 x 1 L | 280, 450/610 nm |
957.00€
3 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les colorants de gel protéique SYPRO sont des colorants fluorescents sensibles et faciles à utiliser pour les protéines totales séparées par l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE). Les protéines colorées peuvent être visualisées à l’aide d’un transilluminateur UV ou lumière bleue standard ou d’un équipement d’imagerie contenant les filtres ou le laser appropriés. Les colorants de gel protéique SYPRO offrent de nombreux avantages par rapport à la coloration bleue Coomassie et argent, dont un protocole de coloration rapide, en une étape, ne nécessitant pas de décoloration, une gamme linéaire dynamique sur trois ordres de grandeur et une variation protéine-à-protéine très faible dans la coloration.
Caractéristiques de la coloration de gel protéique SYPRO Ruby :• Pratique : formulation prête à l’emploi
• Haute sensibilité : détection de 0,25 à 1 ng
• Coloration efficace pour les gels 1D et 2D
• Peut être multiplexée avec d’autres colorations de gel telles que la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond ou la coloration de gel glycoprotéique Pro-Q Emerald 300
• Compatible avec l’analyse ultérieure des protéines par séquençage Edman ou spectrométrie de masse
Caractéristiques de la coloration de gel protéique SYPRO Orange et SYPRO Red :
• Sensibilité : détection de 4 à 8 ng
• Rapidité : temps de coloration rapide de 10 à 60 min
• Meilleure compatibilité avec les gels 1D
• SYPRO Orange : Ex. : 300, 470 nm, ém : 570 nm
• SYPRO Red : Ex. : 300, 550 nm, ém : 630 nm
Caractéristiques de la coloration de gel protéique SYPRO Tangerine :
• Sensibilité : détection de 4 à 8 ng
• Rapidité : temps de coloration de 10 à 60 minutes
• Meilleure compatibilité avec les gels 1D
• Ne nécessite pas de fixation avec de l’acide acétique
• Compatible avec la coloration de gel, le transfert Western, la zymographie, l’électroélution ou la spectrométrie de masse ultérieurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Détection sur gel | |
Coloration sur gel des protéines | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
SYPRO™ | |
Protéine |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.