Learn More
Invitrogen™ SBFI, Tetraammonium Salt, cell impermeant
Molécule sensible au sodium utilisée pour estimer les gradients Na+ dans les mitochondries isolées, pour mesurer les niveaux de NA+ intracellulaires ou pour mesurer l’efflux de Na+ dans les cellules
Marque:  Invitrogen™ S1262
717.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10033152
  • 944.00€ / 1mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Utile en association avec d’autres indicateurs fluorescents utilisés pour corréler les changements des concentrations en Na+ intercellulaires avec des concentrations en Ca2+ et Mg2+, le pH intracellulaire et le potentiel membranaire
  • Bien que la sélectivité du SBFI pour le Na+ soit inférieure à celle des indicateurs de calcium comme la fura-2, elle est suffisante pour la détection des concentrations physiologiques de Na+ en présence d’autres cations monovalents
  • La réponse spectrale du SBFI sur la liaison ionique permet d’effectuer des mesures du rapport d’excitation et cet indicateur peut être utilisé avec les mêmes filtres et équipements optiques que ceux utilisés pour la fura-2
  • Marquage (Ex/Em) : SBFI (environ 340,380/500 nm)
  • Le produit lyophilisé peut être dissous ans de l’eau distillée ou un tampon aqueux pour utilisation
  • Le produit est généralement chargé dans les cellules par diffusion à partir d’une pipette à patch pour l’imagerie de fluorescence corrélée et les enregistrements électrophysiologiques
  • La constante de dissociation (Kd) du SBFI pour Na+ est de 3,8 mm en l’absence de K+ et 11,3 mm dans des solutions avec une concentration combinée en Na+ et K+ de 135 mm (qui se rapproche de la force ionique physiologique). Le SBFI est environ 18 fois plus sélectif pour le Na+ que pour le K+
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques, détection du sodium et du potassium
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Microscope à fluorescence
Indicateur de sodium
Température ambiante
Fluorescence
Sel de tétraammonium SBFI