Learn More
Invitrogen™ Rhodamine 110, bis-(p-Tosyl-L-Glycyl-L-Prolyl-L-Arginine Amide)
Description
Ce dérivé bisamide de rhodamine 110 (R110) Molecular Probes™ est un substrat sensible et sélectif permettant d’analyser les protéases dans une solution ou à l’intérieur de cellules vivantes. Ces substrats fluorogéniques contiennent un acide aminé ou un peptide lié par liaison covalente à chacun des groupes aminés du R110. Lors du clivage enzymatique, le substrat de bisamide non fluorescent est d’abord converti en monoamide fluorescent, puis en R110, avec une nouvelle augmentation de la fluorescence. Le substrat peut être utilisé pour mesurer l’activité enzymatique en continu dans les extraits cellulaires et les préparations d’enzymes purifiées à l’aide d’un fluoromètre ou d’un lecteur de microplaques à fluorescence, ou peut être utilisé pour les dosages de protéases intracellulaires avec analyse par cytométrie en flux ou microscopie à fluorescence.
- Possède des propriétés spectrales similaires à celles de la fluorescéine, ce qui la rend compatible avec les ensembles de filtres de fluorescéine standard
- Le rapport signal/bruit de fond est élevé en raison du très bon coefficient d’extinction du R110
- Contrairement à la fluorescéine, l’intensité en termes de fluorescence de la réaction de la rhodamine 110 est constante à partir d’un pH 3–9
- Nom du substrat : p-tosyl-Gly-Pro-Arg)2-R110
- Utile pour mesurer : Thrombine
- Excitation / Émission du produit R110 : (498/521 nm)
- Perméant aux cellules
Dosage de l’activité enzymatique et protéique, activité protéase/peptidase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Perméant aux cellules |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30 °C). |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Forme | Pleine |
| Quantité | 2 mg |
| Substrat | Substrat de caspase |
| Substrate Properties | Substrat à base de peptides |
| Target Enzyme | Thrombine |
| À utiliser avec (équipement) | Fluorimètre, lecteur de microplaques |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |