Learn More
Invitrogen™ Qtracker™ 565 Cell Labeling Kit
Conçu pour charger des cellules en culture avec des nanocristaux Qdot hautement fluorescents
Marque: Invitrogen™ Q25031MP
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Includes: Nanocristaux Qtracker de 100 μl, composant A (2 μM dans un tampon borate de 50 mm, pH de 8,3) et portoir Qtracker de 100 μl, composant B (solution saline dans un tampon phosphate, pH de 7,2).
Description
- Utilisez un peptide de ciblage exclusif pour délivrer des nanocristaux Qdot 525 vert fluorescent dans le cytoplasme des cellules vivantes
- Une fois à l’intérieur des cellules, le marquage Qtracker fournit une fluorescence intense et stable qui peut être tracée sur plusieurs générations et qui n’est pas transférée aux cellules adjacentes d’une population
- Le marquage Qtracker 525 a une longueur ex./ém. (405-485/525) nm
- Fournir une fluorescence intense et stable qui peut être tracée sur plusieurs générations
- Excellents outils pour le suivi à long terme ou les études d’imagerie de cellules vivantes, y compris la migration, la motilité, la morphologie et autres tests à fonction cellulaire
- La distribution cytoplasmique de ce mécanisme n’est pas arbitrée par une enzyme spécifique ; par conséquent, aucune spécificité de type cellulaire n’a été observée
- La distribution s’effectue généralement en moins d’une heure
- Compatible avec les cellules sensibles au sérum, la fluorescence intense est maintenue dans des environnements cellulaires complexes et dans diverses conditions biologiques, y compris les changements de pH intracellulaire, de température et d’activité métabolique
- Observez les cellules marquées à l’aide d’un éclairage complet en continu, sans problèmes de photoblanchiment et de dégradation souvent associés aux colorants organiques
- Réparties dans des vésicules cytoplasmiques, elles sont héritées par les cellules filles pendant au moins six générations
- Dans certaines lignées cellulaires, elles sont visualisables jusqu’à une semaine après distribution
- Ne fuient pas les cellules intactes pour être absorbées par les cellules adjacentes de la population
- Les cellules vivantes marquées au réactif Qtracker peuvent être facilement surveillées sur une grande variété de plateformes, notamment la cytométrie en flux, la microscopie par fluorescence/confocale, les lecteurs de microplaques de fluorescence et les systèmes d’imagerie à haute densité
- La cytotoxicité des matériaux a été testée dans diverses lignées cellulaires, notamment les cellules CHO, HeLa, U-118, 3T3, HUVEC et Jurkat : Le marquage semble avoir un impact minimal sur l’expression des marqueurs cellulaires de surface, la prolifération cellulaire, l’activité enzymatique cellulaire et la motilité cellulaire
- Après le marquage, les chercheurs ont démontré une grande variété d’applications, y compris la coculture cellulaire et l’assemblage cellulaire en assemblages hétérotypiques, la différenciation multilignométrique, la trans-différenciation par rapport à la fusion cellulaire, le suivi des cellules souches embryonnaires et mésenchymateuses, ainsi que la dynamique de migration cellulaire
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Contient 100 μl de nanocristaux Qtracker™, composant A (2 μM dans un tampon borate 50 mM, pH 8,3) et 100 μl d’entraîneur Qtracker™, composant B (solution saline dans un tampon phosphate, pH 7,2). Conserver entre 2 et 6°C. Ne pas congeler. Stable pendant au moins 6 mois. | |
Réactifs de marquage cellulaire | |
Kit de marquage cellulaire |
QTRACKER™, Qdot™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.