Learn More
Invitrogen™ Qtracker™ 625 Cell Labeling Kit
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Nanocristaux Qtracker de 100 μl, composant A (2 μM dans un tampon borate de 50 mm, pH de 8,3) et portoir Qtracker de 100 μl, composant B (solution saline dans un tampon phosphate, pH de 7,2).
- Le marquage Qtracker 625 présente un Ex/Em de 405-585 nm/625 nm
- La distribution cytoplasmique n’est pas arbitrée par une enzyme spécifique ; par conséquent, aucune spécificité de type cellulaire n’a été observée
- La distribution s’effectue généralement en moins d’une heure
- Les nanocristaux Qdot livrés sont compatibles avec les cellules sensibles au sérum
- La fluorescence intense est maintenue dans des environnements cellulaires complexes et dans une variété de conditions biologiques, y compris les changements de pH intracellulaire, de température et d’activité métabolique
- Observez les cellules marquées à l’aide d’un éclairage complet en continu, sans problèmes de photoblanchiment et de dégradation souvent associés aux colorants organiques
- Réparties dans des vésicules cytoplasmiques, elles sont héritées par les cellules filles pendant au moins six générations : La fluorescence des marquages Qtracker est visualisable jusqu’à une semaine après distribution dans certaines lignées cellulaires
- La rétention cellulaire à long terme rend les kits adaptés à l’étude de la motilité cellulaire, de la migration, de la différenciation, de la morphologie et de nombreuses autres études de fonctions cellulaires
- Les marquages ne fuient pas les cellules intactes pour être absorbés par les cellules adjacentes de la population
- Peuvent être facilement surveillés sur une grande variété de plateformes, notamment la cytométrie en flux, la microscopie par fluorescence / confocale, les lecteurs de microplaques de fluorescence et les systèmes d’imagerie à haute densité
- La cytotoxicité des matériaux utilisés dans les kits de marquage de cellules Qtracker a été testée dans une variété de lignées cellulaires, notamment les cellules CHO, HeLa, U-118, 3T3, HUVEC et Jurkat : Le marquage avec les kits de marquage cellulaire Qtracker semble avoir un impact minimal sur l’expression des Marquages de surface cellulaire, la prolifération cellulaire, l’activité enzymatique cellulaire et la motilité cellulaire
- Après le marquage, les chercheurs ont démontré une grande variété d’applications pour les cellules marquées au Qtracker, y compris la co-culture cellulaire et l’assemblage cellulaire en assemblages hétérotypiques, la différenciation multilinéale, la transdifférenciation par rapport à la fusion cellulaire, le suivi des cellules souches mésenchymateuses et embryonnaires ainsi que la dynamique de migration cellulaire.
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, chimiotaxie et migration cellulaire
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 100 μl de nanocristaux Qtracker™, composant A (2 μM dans un tampon borate 50 mM, pH 8,3) et 100 μl d’entraîneur Qtracker™, composant B (solution saline dans un tampon phosphate, pH 7,2). Conserver entre 2 et 6°C. Ne pas congeler. Stable pendant au moins 6 mois. |
| Quantité | 1 Kit |
| Gamme de produits | Molecular Probes, QTRACKER |
| Type de réactif | Réactifs de marquage cellulaire |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | Kit de marquage cellulaire |