Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Emerald 488 Glycoprotein Gel and Blot Stain Kit
50 fois plus sensible que la coloration standard à la fuchsine
Marque: Invitrogen™ P21875
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : CAS : 53123-88-9 Poids : 0.00525kg Transport : UN number : 3085 Chem class : 5.1 Pack group : II
Description
Les kits de coloration des glycoprotéines Pro-Q Emerald 300 et Pro-Q Emerald 488 offrent la technologie la plus avancée en matière de détection des glycoprotéines sur les gels et les transferts. La coloration sur gel est rapide et extrêmement sensible. En moins de trois heures, il est possible de détecter une quantité aussi infime que 300 pg de glycoprotéines par bande, selon le degré de glycosylation.
Électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Détection sur transfert, détection sur gel | |
Pro-Q Emerald 488 | |
PRO-Q™ | |
Température ambiante |
Fluorescent | |
Kit de coloration de glycoprotéine | |
1 kit | |
Protéines (glycoprotéines) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.