Learn More
Invitrogen™ Conjugé Bioparticles™ d’E. coli vert pHrodo™ pour phagocytose
Réalisez l’imagerie intracellulaire de l’endocytose et de la phagocytose avec le conjugué pHrodo Green E. coli BioParticles pour la phagocytose, qui contient du colorant indicateur pHrodo Green et qui est compatible avec la HCS, la HTS, les microplaques de fluorescence et la cytométrie en flux.
Marque: Invitrogen™ P35366
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Obtenez une coloration plus rapide et des résultats plus précis sans avoir besoin d’étapes de lavage ou de colorant extincteur avec le conjugué pHrodo Green E. coli BioParticles sensible au pH pour la phagocytose. Ce conjugué colorant-bioparticule fournit des résultats plus rapides et plus précis que tout autre conjugué colorant-bioparticule et a réduit la variabilité du signal et amélioré la synchronisation dans les expériences sensibles. Les conjugués de colorant pHrodo Green ne sont pas fluorescents à l’extérieur de la cellule, mais sont fortement fluorescents en vert dans les phagosomes, détectant spécifiquement la phagocytose intracellulaire et l’endocytose. Le conjugué pHrodo Green E. coli BioParticle peut également être multiplexé avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, rouges et rouge profond, tels que Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFP et Mitotracker Deep Red, entre autres.La fluorescence du nouveau colorant pHrodo Green augmente considérablement à mesure que le pH baisse, du neutre vers acide, ce qui en fait un outil idéal pour étudier la phagocytose et sa régulation par des médicaments et/ou des facteurs environnementaux. L’absence de fluorescence à l’extérieur de la cellule rend les étapes de lavage et les colorants adsorbeurs inutiles.
Utilisez le conjugué ppHrodo Green E. coli BioParticles prêt à l’emploi dans les applications d’imagerie, d’analyse à haute densité, de criblage à haut débit et de flux. Suffisamment de réactif est fourni pour effectuer 100 tests lors de l’utilisation de 100 µl dans chaque puits d’une plaque à 96 puits. Le colorant pHrodo Green est également disponible sous forme de conjugué de zymosan BioParticles, S. aureus BioParticles ou de dextrane de 10 000 MW. Pour créer d’autres conjugués, tels que les conjugués d’anticorps, utilisez l’ester STP pHrodo Green ou le maléimide pHrodo Green.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Mammifère | |
Conserver à –20°C, desséché et à l’abri de la lumière. |
|
Fluorescence | |
Cytomètre de focalisation acoustique Attune™, Microscope confocal, Système d’imagerie cellulaire Floid™, Microscope à fluorescence, Instrument à grande capacité | |
pHrodo™ vert | |
pHrodo™ | |
Température ambiante | |
509/533 |
Vert | |
Conjugué pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ pour la phagocytose | |
Analyse cellulaire | |
Conjugué | |
Solide | |
5 x 2 mg | |
E. coli |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu