Learn More
Invitrogen™ PBS (Phosphate-Buffered Saline) Tablets
Click to view available options
Quantité:
100 comprimés
Conditionnement:
100 pièces
Description
La solution saline dans un tampon phosphate (PBS) est une formulation saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications cellulaires telles que le lavage des cellules / tissus pendant l’immunohistochimie (IHC), l’immunocytochimie (ICC), le transport de cellules ou de tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. La PBS est formulée sans calcium ni magnésium. Chaque comprimé de PBS doit être dissous dans 100 ml d’eau distillée. Ce tampon contient 10 mM de phosphate, 150 mM de chlorure de sodium, pH de 7,3 à 7,5.
REMARQUE : ces comprimés ne sont pas stériles et ne doivent donc pas être utilisés pour la culture cellulaire ou les cellules vivantes sans filtrage par un filtre de 0,2 µM.
REMARQUE : ces comprimés ne sont pas stériles et ne doivent donc pas être utilisés pour la culture cellulaire ou les cellules vivantes sans filtrage par un filtre de 0,2 µM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline dans un tampon phosphate |
| Forme physique | Comprimé |
| Quantité | 100 comprimés |
| Type de solution | Solution saline dans un tampon phosphate |