Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-6F, Hexapotassium Salt, cell impermeant
Indicateur de Ca2+ à faible affinité, visible et excitable par la lumière
Marque: Invitrogen™ O23990
345.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Possède un Kd pour Ca2+ d’environ 3 μM
- Maxima d’absorption / émission d’environ 492/517 nm
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Lecteur de microplaques | |
Fluorescent à base de colorants | |
500 μg |
Fluorescence | |
Indicateur de calcium | |
Oregon Green™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.