Learn More
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-1, Hexapotassium Salt, cell impermeant
Un indicateur de calcium visible et excitable par la lumière
Marque: Invitrogen™ O6806
356.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cette forme de sel hydrosoluble est utile pour le chargement intracellulaire par micro-injection, par perfusion à partir d’une pipette à patch ou par absorption induite par le réactif de chargement cellulaire pinocytique Influx™ (No de catalogue I-14402)
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Lecteur de microplaques | |
Fluorescent à base de colorants | |
500 μg |
Fluorescence | |
Indicateur de calcium | |
Oregon Green™ | |
Température ambiante |