Learn More
Invitrogen™ Nonyl Acridine Orange (Acridine Orange 10-Nonyl Bromide)
Beschreibung
L’absorption mitochondriale ne dépend pas du potentiel membranaire, contrairement à de nombreuses autres sondes mitochondriales. Il est toxique à de fortes concentrations et semble se lier à la cardiolipine dans toutes les mitochondries, quel que soit leur état énergétique. Ce dérivé a été utilisé pour analyser les mitochondries par cytométrie en flux, pour caractériser la résistance multiple aux médicaments et mesurer les changements de masse mitochondriale pendant l’apoptose.
Apoptose, analyse cellulaire, viabilité et comptage cellulaire, numération cellulaire, viabilité, et cryoconservation, culture cellulaire, structure cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, fragmentation de l’ADN, cytométrie en flux, tests de l’apoptose par cytométrie en flux, mitochondries, fonction des mitochondries, fonction mitochondriale, structure mitochondriale
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Orange |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 100 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Nonyl acridine orange |
| SubCellular Localization | Mitochondries |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.