Learn More
Invitrogen™ Kit de quantification de protéines NanoOrange™, 200-2 000 dosages
Dosage sensible et facile pour l’analyse quantitative des protéines, avec détection aussi faible que 10 ng / ml de protéine en solution
Marque: Invitrogen™ N6666
625.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ce colorant fluorescent convient à une utilisation avec des spectrofluorimètres et des lecteurs de microplaques
- Pour la détection de lipoprotéines ou de protéines dans un environnement lipide complexe, utilisez le kit d’analyse quantitative de protéines CBQCA (C-6667)
Quantification des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Dosage de protéines par fluorescence | |
NanoOrange™ | |
Dosages de 200 à 2 000 | |
Lecteur de microplaques |
Fluorescence | |
Test d’analyse quantitative des protéines | |
Analyse quantitative des protéines | |
1 kit |