Learn More
Invitrogen™ Mag-Fura-2, AM, cell permeant
Indicateur de magnésium intracellulaire, ratiométrique et excitable par la lumière UV
602.00€ - 858.00€
Spécification
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Cell Viability and Proliferation
À utiliser avec (équipement) Fluorescence Microscope, Microphotometer, Flow Cytometer
Type de produit Magnesium Indicator
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10673863
Afficher les documents
Invitrogen™
M1291
1 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11599076
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
M1292
20 x 50 μg
858.00€
1000µg
Description
Description
  • Forme d’ester d’acétoxyméthyle (AM).
  • Utile pour le chargement intracellulaire non invasif.
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostase et signalisation ioniques, détection du magnésium
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Cell Viability and Proliferation
Magnesium Indicator
Température ambiante
Fluorescence
Fluorescence Microscope, Microphotometer, Flow Cytometer
Fluorescent Dye-Based