Learn More
Invitrogen™ Kit d’imagerie cellulaire LIVE/DEAD™ (488/570)
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Unit Size:
1 pièce
Description
Includes
Composant A : Flacons de 10 x 1 ml ; Composant B : 1 x 10 flacons, séchés
- Permet la discrimination entre les cellules vivantes et les cellules mortes avec deux sondes qui mesurent les paramètres reconnus de cytotoxicité et de viabilité cellulaire : l’activité estérase intracellulaire et l’intégrité de la membrane plasmique
- Basé sur un colorant perméable aux cellules pour la coloration des cellules vivantes et un colorant imperméable aux cellules pour la coloration des cellules mortes et mourantes
- Adapté aux plateformes d’imagerie en optimisant les filtres d’imagerie courants verts et rouges utilisés avec FITC et Texas Red
- La composante cellulaire vivante produit une fluorescence verte intense et uniforme dans les cellules vivantes (ex./ém. : 488 nm/515 nm
- La composante des cellules mortes produit une fluorescence rouge principalement nucléaire (ex./ém. : 570 nm/602 nm) dans les cellules avec membranes cellulaires compromises, un indicateur puissant de la mort cellulaire et de la cytotoxicité
- Détection sensible des mesures clés de la santé cellulaire : viabilité, rapport vie / mort et cytotoxicité
- Facile à utiliser avec des dilutions minimales
- Les cellules vivantes se distinguent par la présence d’une activité d’estérase intracellulaire omniprésente telle que déterminée par la conversion enzymatique de la calcéine AM permanente cellulaire pratiquement non fluorescente en calcéine intensément fluorescente, qui est bien retenue dans les cellules vivantes
- Le composant rouge est imperméable aux cellules et ne pénètre donc que dans les cellules avec des membranes endommagées
- Dans les cellules mortes et mourantes, la fluorescence rouge vif est générée lors de la liaison à l’ADN
- Les niveaux de fluorescence de fond sont intrinsèquement faibles avec cette technique de dosage car les colorants sont pratiquement non fluorescents avant d’interagir avec les cellules
Analyse cellulaire, comptage et viabilité des cellules, comptage des cellules, viabilité et cryoconservation, culture cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Specifications
Specifications
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Couleur | Rouge, vert |
| Contenu et stockage | Composant A : 10 × flacons de 1 ml Composant B : 1 × 10 flacons (séchés) Conserver à -20°C. |
| Description | Kit d’imagerie cellulaire LIVE/DEAD™ (488/570) |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’imagerie cellulaire Floid, Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Kit d’imagerie de viabilité cellulaire |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Emission | 515, 602 nm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction